Diaphorase
N° de catalogue ENZOENZPRT1550500
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 Vial
- N ° CAS.:9001-68-7
- Seq:02
- Synonyme de protéine:NADPH dehydrogenase
- Nom de la protéine/du peptide:Diaphorase
- Purity:>95%
- Molecular weight:~56 kDa
- Formulation:Liquid. In 50 mm TRIS, pH 8,0, containing 150 mm NaCl
- Purification:Purified by multi-step chromatography
Spécifications
À propos de cet article
Produced in E. coli.