Mouse recombinant IL-7
N° de catalogue ENZOENZPRT1380010
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:10 µG
- Type de protéine/peptide:Recombinant
- Species:Mouse
- Seq:02
- Synonyme de protéine:Interleukin-7
- Nom de la protéine/du peptide:IL-7
- Purity:>98% (SDS-PAGE gel & HPLC)
- Molecular weight:~15 kDa
- Formulation:Lyophilized
Spécifications
À propos de cet article
Produced in E.coli.