Ac-REQD-pNA
5 mg
N° de catalogue ENZOBMLP4420005
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Aller à :
Product Details & Documents
Caspase substrate
Colorimetric caspase substrate. Sequence corresponds to the prodomain of procaspase-8 cleavage site, residues 213-216, a putative caspase-10 target. Selective caspase-1 substrate at concentrations of 0,2 to 2 mM.
Spécifications
Spécifications
- Cdt:5 mg
- Cat. No.:ENZOBMLP4420005
- Purity:95%
- Nom de la protéine/du peptide:Ac-REQD-pNA