Hsp27tide
Hsp27tide
1 mg
N° de catalogue ENZOBMLP2460001
Fournisseur:   Enzo Life Sciences
Hsp27tide
N° de catalogue ENZOBMLP2460001
Fournisseur:  Enzo Life Sciences
Numéro CAS:  
Hsp27tide
1 mg
Numéro CAS:  
Prix
165,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 mg
Product Details & Documents
MAPKAPK substrate
This peptide, RRLNRQLSVA, is derived from Hsp27 (aa 80-85) and is a substrate for MAPKAPK2 and MAPKAPK3.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 mg
  • Cat. No.:
    ENZOBMLP2460001
  • Purity:
    95%
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Hsp27tide