CREBtide
N° de catalogue ENZOBMLP1950001
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 mg
- Seq:02
- Nom de la protéine/du peptide:CREBtide
- Purity:95%
Spécifications
À propos de cet article
PKA substrate
This peptide, KRREILSRRPSYR, is an excellent substrate for many serine kinases, including PKA and PKC.