Mas 17
Mas 17
1 mg
N° de catalogue ENZOBMLG4210001
Fournisseur:   Enzo Life Sciences
Mas 17
N° de catalogue ENZOBMLG4210001
Fournisseur:  Enzo Life Sciences
Numéro CAS:  
Numéro CAS:  
Prix
138,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 mg
Product Details & Documents
Inactive mastoparan analog.
Inactive analog of mastoparan (BML-G410). May be used as a negative control.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 mg
  • Cat. No.:
    ENZOBMLG4210001
  • Purity:
    98%
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Mas 17