ContactUsLinkComponent
Substance P
Substance P
Fournisseur:  ENZO LIFE SCIENCES
Certificats
Substance P
Fournisseur:  ENZO LIFE SCIENCES
Spécifications
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Substance P
  • Purity:
    >97% (HPLC)
  • Formulation:
    Lyophilised