Apamin
N° de catalogue ENZOALX151013MC05
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:0,5 mg
- Seq:02
- Nom de la protéine/du peptide:Apamin
- Purity:>93% (HPLC)
Spécifications
À propos de cet article
K+ channel blocker
Originally isolated from Apis mellifera. A small conductance Ca2+-activated K+ channel blocker.