EGTA (2X) Buffer, Enzo Life Sciences
EGTA buffer, 2X, 1 mL
N° de catalogue ENZOBMLKI1360001
Fournisseur: Enzo Life Sciences
EGTA (2X) Buffer, Enzo Life Sciences
N° de catalogue ENZOBMLKI1360001
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Concentration:2X
- Cdt:1 mL
- Désignation:EGTA buffer
- Cat. No.:ENZOBMLKI1360001
- Taille:1 ml