HDAC assay buffer II
HDAC assay buffer II
HDAC assay buffer II, 20 mL
N° de catalogue ENZOBMLKI4220020
Fournisseur:   Enzo Life Sciences
HDAC assay buffer II
N° de catalogue ENZOBMLKI4220020
Fournisseur:  Enzo Life Sciences
Numéro CAS:  
HDAC assay buffer II
HDAC assay buffer II, 20 mL
Numéro CAS:  
Prix
49,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 20 mL
Product Details & Documents
50 mM Tris/Cl, pH 8.0, 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 1 mM MgCl2, 1 mg/ml BSA.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    20 mL
  • Désignation:
    HDAC assay buffer II