Caspase assay buffer
Caspase assay buffer
Caspase assay buffer, 20 mL
N° de catalogue ENZOBMLKI1110020
Fournisseur:   Enzo Life Sciences
Caspase assay buffer
N° de catalogue ENZOBMLKI1110020
Fournisseur:  Enzo Life Sciences
Numéro CAS:  
Caspase assay buffer
Caspase assay buffer, 20 mL
Numéro CAS:  
Prix
50,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 20 mL
Product Details & Documents
50 mM HEPES, pH 7,4, 100 mM NaCl, 0,1% CHAPS, 10 mM DTT, 1 mM EDTA, 10% glycerol.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    20 mL
  • Désignation:
    Caspase assay buffer
Spécifications