Permeabilisation, (buffer)
Permeabilisation, (buffer)
Permeabilization, (buffer), 100 mL
N° de catalogue ENZOADI950012100
Fournisseur:   Enzo Life Sciences
Permeabilisation, (buffer)
N° de catalogue ENZOADI950012100
Fournisseur:  Enzo Life Sciences
Numéro CAS:  
Permeabilisation, (buffer)
Permeabilization, (buffer), 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
160,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Permeabilization, (buffer)
  • Cat. No.:
    ENZOADI950012100
  • Formulation:
    Liquid. In PBS, pH 7,2, containing 0,1% Saponin and 0,09% sodium azide.