Fixation, (buffer)
Fixation, (buffer), 100 mL
N° de catalogue ENZOADI950011100
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:100 mL
- Désignation:Fixation, (buffer)
- Cat. No.:ENZOADI950011100
- Formulation:Liquid. In PBS, pH 7,2, containing 4% formaldehyde.