RIPA cell lysis buffer 2
RIPA cell lysis buffer 2
RIPA cell lysis buffer 2, 100 mL
N° de catalogue ENZOADI801284
Fournisseur:   Enzo Life Sciences
RIPA cell lysis buffer 2
N° de catalogue ENZOADI801284
Fournisseur:  Enzo Life Sciences
Numéro CAS:  
RIPA cell lysis buffer 2
RIPA cell lysis buffer 2, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
322,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    RIPA cell lysis buffer 2
  • Cat. No.:
    ENZOADI801284
  • Formulation:
    Liquid, 50 mm TRIS-hydrogen chloride, pH 7,4, containing 150 mm sodium chloride, 1 mm EDTA, 1 mm EGTA, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholate and 0,1% SDS