IHC Wash Buffer, Enzo Life Sciences
IHC wash buffer, Enzo life sciences, 1 × 1 L, 1.000 mL
N° de catalogue ENZOADI9502351000
Fournisseur: Enzo Life Sciences
IHC Wash Buffer, Enzo Life Sciences
N° de catalogue ENZOADI9502351000
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
The IHC wash buffer is a for washing and removing excess reagents during immunostaining.
Liquid. 10X wash buffer.
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1.000 mL
- Désignation:IHC wash buffer, Enzo life sciences
- Info cdt:1 × 1 L
- Cat. No.:ENZOADI9502351000