0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Tests
Tests enzymatiques
Cyclic ucleotide phosphodiesterase assay kit components
Cyclic ucleotide phosphodiesterase assay kit components
Cyclic ucleotide phosphodiesterase assay kit components
Catalog # ENZOBMLKI1900002
Fournisseur:
ENZO LIFE SCIENCES
Numéro CAS:
Expand image
Cyclic ucleotide phosphodiesterase assay kit components
Catalog # ENZOBMLKI1900002
Fournisseur:
ENZO LIFE SCIENCES
Numéro CAS:
Spécifications
Cdt:
2 mL
Désignation:
3', 5'-cGMP substrate
Seq:
08
Spécifications
À propos de cet article
Product Details
Product Details