0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Iron hematoxylin
Hématoxyline de fer solution 1 Weigert's, Clin-Tech
Hématoxyline de fer solution 1 Weigert's, Clin-Tech
Hématoxyline de fer solution 1 Weigert's, Clin-Tech
VWRK640490
:
KLINIPATH
:
Hématoxyline de fer solution 1 Weigert's, Clin-Tech
VWRK640490
:
KLINIPATH
:
Cdt:
1 L
Seq:
5037
:
:
1170
:
3,II
:
GHS02
:
GHS08
:
GHS07
:
1
:
MFCD00284879