Arsenic standard solution, for limit tests
Arsenic, As, 10 mg/L, 2% HNO₃, 100 mL
N° de catalogue REGE5000500C
Fournisseur:   REAGECON
Arsenic standard solution, for limit tests
N° de catalogue REGE5000500C
Fournisseur:  REAGECON
Numéro CAS:  
Arsenic standard solution, for limit tests
Arsenic, As, 10 mg/L, 2% HNO₃, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
158,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Concentrate to make arsenic standard solution (10 ppm as As) as outlined in Chapter 4 (4.1.2) of Ph. Eur.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    10 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Cdt:
    100 mL
  • Élement:
    Arsenic
  • Symbole:
    As
Spécifications