Sight Boxes, PP
Fournisseur:   SEMADENI
Sight Boxes, PP
Fournisseur:  SEMADENI
Certificats
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Made of PP.
  • Cost-effective
  • Resistant to greases, resins, alkalis, oils and acids
  • Good temperature resistance
These storage boxes are for the professional sector and a wide range of applications in industry, crafts, household and hobby.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Couleur
    l×p×h
    Disponibilité
    Prix
  • rouge
    210×240×145 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 7,80 €
    7,80 €
    1 * 1 ST
       7,80 €
  • bleu
    210×240×145 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 7,80 €
    7,80 €
    1 * 1 ST
       7,80 €
  • rouge
    495/460×31×185 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 35,30 €
    35,30 €
    1 * 1 ST
       35,30 €