0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
N-Arachidonoyl-L-Serine
N-Arachidonoyl-L-Serine 1% dans l'éthanol , 98%
N-Arachidonoyl-L-Serine 1% dans l'éthanol , 98%
Flammable
N-Arachidonoyl-L-Serine 1% dans l'éthanol , 98%
Catalog # CAYM10005455-10
Supplier:
Cayman Chemical
CAS Number:
Expand image
Flammable
N-Arachidonoyl-L-Serine 1% dans l'éthanol , 98%
Catalog # CAYM10005455-10
Supplier:
Cayman Chemical
CAS Number:
About this item
Product Details
Product Details