ContactUsLinkComponent
Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI) 150 ng/ml contre-colorant
Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI) 150 ng/ml contre-colorant
Catalog # ABNOU0030
Supplier:  Abnova
CAS Number:  
Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI) 150 ng/ml contre-colorant
Catalog # ABNOU0030
Supplier:  Abnova
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    1 mL
  • Seq:
    2070
  • Info cdt:
    2×0.5 ml
Specifications
About this item
 :
 :350.25 g/mol
Storage Temperature:Réfrigérateur
CAS Number:28718-90-3
Formula:C₁₆H₁₅N₅·2HCl
MDL Number:MFCD00012681