ContactUsLinkComponent
Glove dispenser
Glove dispenser
N° de catalogue AKAAAK-787
Fournisseur:  AK
Glove dispenser
N° de catalogue AKAAAK-787
Fournisseur:  AK
Spécifications
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Glove dispenser with 4" round hole and lid
  • l×p×h:
    279×279×177 mm
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
This glove dispenser is made from 4,8 mm strong clear PETG.
  • Easy for loading and retrieval of glove liners
  • For wall mounting or free standing