ContactUsLinkComponent
Avantor® Genesis, HPLC Columns, Silica
Avantor® Genesis, HPLC Columns, Silica
N° de catalogue FM25961E
Fournisseur:  Avantor
   Low Manufacturing Impact
undefined
Avantor® Genesis, HPLC Columns, Silica
N° de catalogue FM25961E
Fournisseur:  Avantor
   Low Manufacturing Impact
Spécifications
  • Type de colonne:
    Analytique
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Granulométrie:
    4 µm
  • Taille de pore:
    120 Å
  • Longueur:
    250 mm
  • Seq:
    01
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Certification environnementale:
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • Code USP:
    L3
  • Surface area:
    300 m²/g
  • Matériau de colonne:
    Acier inoxydable
  • Greffage:
    Silica
  • Matériau de remplissage:
    Silica
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Avantor® Genesis phases are based on high purity metal-free spherical silica. They are suitable for the analysis of a wide range of analytes.
  • Excellent peak shape and efficiency
  • Long column life