ContactUsLinkComponent
Buffer, di-Sodium hydrogen phosphate solution 0,066 M, pH 9,2, Supelco®
Buffer, di-Sodium hydrogen phosphate solution 0,066 M, pH 9,2, Supelco®
N° de catalogue 1.06587.1000
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
undefined
Buffer, di-Sodium hydrogen phosphate solution 0,066 M, pH 9,2, Supelco®
N° de catalogue 1.06587.1000
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de tampon de pH:
    Phosphate
  • Cdt:
    1 L
  • Température de réference:
    20 °C
  • Couleur:
    neutre
  • Désignation:
    Di-Sodium hydrogénophophate en solution (stock tampon) 1/15 mol/l
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Valeur pH:
    9,2
Spécifications
À propos de cet article
Buffer stock solution 1/15 mol/l