ContactUsLinkComponent
Thermomètres écologiques en verre, calibration individuelle, Enviro-Safe®
Thermomètres écologiques en verre, calibration individuelle, Enviro-Safe®
  BELAB602020100
undefined
Thermomètres écologiques en verre, calibration individuelle, Enviro-Safe®
  BELAB602020100
  • Profondeur d'immersion:
    76 mm
  • Désignation:
    Calibrated at 0, 50, 100 °C
  • Longueur:
    300 mm
  • Précision:
    ±1,0 °C
  • Division:
    1 °C
  • Remplissage:
    Enviro-Safe®
  • Cdt:
    1
  • Plage de mesure:
    −20...+110 °C
Thermomètre facile à lire, avec rapport d'étalonnage individuel indiquant les corrections au dixième près, un numéro de rapport unique et les normes NIST utilisées pour la calibration. Pour une utilisation dans les laboratoires chimiques/pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, la transformation des aliments et boissons, les industries pharmaceutique et médicale, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
  • Certification EnviroKleen™
  • Liquide Enviro-Safe® non toxique, biodégradable, sans plomb
  • Lisibilité aisée ce qui réduit le nombre d'erreurs de lecture
Chaque instrument est étalonné et certifié individuellement par un équipement conforme à l'Institut national des normes et de la technologie.
 : Traceable to NIST, individually serialised.