Flask, Digesdahl®
Flask, Digesdahl®
Flask, flat-bottom
N° de catalogue 458-0048
Fournisseur:   Hach
Flask, Digesdahl®
N° de catalogue 458-0048
Fournisseur:  Hach
Flask, Digesdahl®
Flask, Digesdahl®
Flask, flat-bottom
Prix
178,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specially designed glass flask for use with Digesdahl® digestion apparatus. Each flask is calibrated individually with a 100 ml (to contain) mark.
Spécifications
  • Désignation:
    Flask, flat-bottom