Diastase (from fungi)
N° de catalogue 1.03604.0050
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:50 g
- N ° CAS.:9000-90-2
- Source:Fungi
- Species:
- Environmentally Preferable:
- Conditions de stockage:2...8 °C
- Formulaire:Brownish colour
- Nom de l'enzyme:Diastase
- Solubilité:10 g/L
- pH:6,5 - 7,5