Nitrométhane 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
À propos de cet article
- Numéro CAS:75-52-5
- Formule:CH₃NO₂
- Numéro MDL:MFCD00007400
- Poids moléculaire:61.04 g/mol
- Index Merck:13,06644
- Point d'ébullition:100…102 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:–29 °C
- Densité:1,12 g/cm³
- Point d'éclair:35 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-876-6
- UN:1261
- ADR:3,II
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
- Numéro CAS:75-52-5
- Formule:CH₃NO₂
- Numéro MDL:MFCD00007400
- Poids moléculaire:61.04 g/mol
- Index Merck:13,06644
- Point d'ébullition:100…102 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:–29 °C
- Densité:1,12 g/cm³
- Point d'éclair:35 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-876-6
- UN:1261
- ADR:3,II
Spécifications de la famille de produits
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.3805 to 1.3825 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.5 % (Coulometric)
- GC:≥99.0 %
- Residue after evaporation:≤0.005 %
- Cadmium (Cd):≤0.1 ppm
- Copper (Cu):≤0.1 ppm
- Iron (Fe):≤0.5 ppm
- Lead (Pb):≤0.1 ppm