ContactUsLinkComponent
Hydroxypropylméthylcellulose (Hypromellose), 50 mPa.s (2% in H₂O) USP Substitution Type 2910
Hydroxypropylméthylcellulose (Hypromellose), 50 mPa.s (2% in H₂O) USP Substitution Type 2910
N° de catalogue SPCMHY122-125GM
Fournisseur:  Spectrum Chemical
Numéro CAS:  
Hydroxypropylméthylcellulose (Hypromellose), 50 mPa.s (2% in H₂O) USP Substitution Type 2910
N° de catalogue SPCMHY122-125GM
Fournisseur:  Spectrum Chemical
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    125 g
  • Seq:
    3445
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Viscosity of 2% aqueous solution@ 20 °C:
    Min. 40 - 60 mPa.s
  • Assay (methoxy groups):
    Min. 28,0 - 30,0%
  • pH:
    Min. 5,0 - 8,0
  • Losss on drying:
    Max. 5,0%
  • Residue on ignition:
    Max. 1,5%
  • Heavy metals:
    20 ppm
  • Identification:
    To pass test
  • Residual solvents:
    To pass test
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
Numéro CAS:9004-65-3
Formule:C₃H₈O₂·xCH₄O
Numéro MDL:MFCD00131360