N,N-Diméthylacétamide, anhydre (max. 0,005% H₂O)
85817.230
:
- Type de conditionnement:Glass bottle with septum cap
- Cdt:250 mL
- Seq:2590
- Assay (GC, on anhydrous basis):99.8-100 %
- Acidity 0-0.0005:0-0.001 %
- Residue after evaporation:0-0.001 % w/w
- Water (KF):0-0.005 % w/w
:
:87.12 g/mol
:13,03254
:166.1 °C (1013 hPa)
:–20 °C
:0.937 g/cm³ (20 °C)
:70 °C
:Température ambiante
:204-826-4
:2810
:6.1,III
:01-2119459339-27
:GHS08
:GHS07
:127-19-5
:CH₃CON(CH₃)₂
:MFCD00008686