Organic reference standards, Dextromethorphan, Ph.Eur., RS
Dextromethorphan impurity A, Reference standard, Vial, 5 mg
N° de catalogue EDQMY0000261
Fournisseur:   EDQM
Organic reference standards, Dextromethorphan, Ph.Eur., RS
N° de catalogue EDQMY0000261
Fournisseur:  EDQM
Numéro CAS:  
Organic reference standards, Dextromethorphan, Ph.Eur., RS
Dextromethorphan impurity A, Reference standard, Vial, 5 mg
Numéro CAS:  
Prix
270,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 mg
Product Details & Documents
  • In Monograph 0020
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Vial
  • Cdt:
    5 mg
  • Normes:
    Reference standard
  • Désignation:
    Dextromethorphan impurity A
  • Cat. No.:
    EDQMY0000261
  • N ° CAS.:
    1531-25-5
  • Formula:
    C₁₇H₂₃NO
  • Désignation:
    Dextromethorphan impurity A
  • Température de stockage:
    Ambient