Duloxetine, Reference Standards
Duloxetine, Reference Standards
Fournisseur:   USP
Duloxetine, Reference Standards
Fournisseur:  USP
Certificats
4 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Certifications: US Pharmacopea Reference Standard
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • 1229817.
  • 1229872.
  • 1229883.
  • 1229828.
  • Désignation:
  • Duloxetine Hydrochloride
  • Duloxetine
  • Duloxetine Related Compound H
  • Duloxetine Related Compound A
  • Synonyme(s):
  • (S)-N-Methyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-3-yl)propan-1-amine hydrochloride
  • (S)-4-{Methyl[3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propyl]amino}-4-oxobutanoic acid
  • (R)-N-Methyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine hydrochloride
  • N ° CAS.:
  • 136434-34-9
  • 1104890-90-5
  • 199191-66-7
  • 910138-96-4
  • Formula:
  • C₁₈H₂₀ClNOS
  • C₁₈H₂₀ClNOS
  • C₂₂H₂₃NO₄S
  • UN No.:
  • 2811
  • 2811
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Normes
    Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Duloxetine Hydrochloride
    USP reference standard
    Vial
    100 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 980,00 €
    980,00 €
    1 * 100 mg
       980,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    1229817.
    Désignation
    Duloxetine Hydrochloride
    Synonyme(s)
    N ° CAS.
    136434-34-9
    Formula
    C₁₈H₂₀ClNOS
    UN No.
    2811
  • Duloxetine
    USP reference standard
    Vial
    10 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 1 300,00 €
    1 300,00 €
    1 * 10 mg
       1 300,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    1229872.
    Désignation
    Duloxetine
    Synonyme(s)
    (S)-N-Methyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-3-yl)propan-1-amine hydrochloride
    N ° CAS.
    1104890-90-5
    Formula
    C₁₈H₂₀ClNOS
    UN No.
  • Duloxetine Related Compound H
    USP reference standard
    Vial
    30 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 30 mg
    1 * 30 mg - 1 150,00 €
    1 150,00 €
    1 * 30 mg
       1 150,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    1229883.
    Désignation
    Duloxetine Related Compound H
    Synonyme(s)
    (S)-4-{Methyl[3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propyl]amino}-4-oxobutanoic acid
    N ° CAS.
    199191-66-7
    Formula
    C₂₂H₂₃NO₄S
    UN No.
  • Duloxetine Related Compound A
    USP reference standard
    Flacon verre pour solides
    10 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 1 150,00 €
    1 150,00 €
    1 * 10 mg
       1 150,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    1229828.
    Désignation
    Duloxetine Related Compound A
    Synonyme(s)
    (R)-N-Methyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine hydrochloride
    N ° CAS.
    910138-96-4
    Formula
    UN No.
    2811