Fuse blockout devices
Fuse blockout devices
Fournisseur:   Brady
Fuse blockout devices
Fournisseur:  Brady
Certificats
Fuse blockout devices
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
These highly visible fuse blockout devices made from PP can be used in conjunction with Brady lockout tags.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • Fuse blockout device, small, for 6,3 / 7,1 / 10,3 / 14,3 mm fuses
    rouge
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - 67,10 €
    67,10 €
    1 * 6 ST
       67,10 €
  • Fuse blockout device, large, for 20,6 mm, 27 mm, and blade type fuses
    rouge
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - 83,20 €
    83,20 €
    1 * 6 ST
       83,20 €