Ropivacaine, Reference Standards
Ropivacaine, Reference Standards
Fournisseur:   USP
Ropivacaine, Reference Standards
Fournisseur:  USP
Certificats
4 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Certifications: US Pharmacopea Reference Standard
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • 1605497.
  • 1605500.
  • 1605512.
  • 1605523.
  • Désignation:
  • Ropivacaine
  • Ropivacaine Hydrochloride
  • Ropivacaine Related Compound A
  • Ropivacaine Related Compound B
  • Synonyme(s):
  • 2,6-dimethylaniline hydrochloride
  • (R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride monohydrate
  • N ° CAS.:
  • 84057-95-4
  • 132112-35-7
  • 21436-98-6
  • 112773-90-7
  • Formula:
  • C₁₇H₂₆N₂O
  • C₁₇H₂₉ClN₂O₂
  • C₈H₁₂ClN
  • C₁₇H₂₇ClN₂O
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Normes
    Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Ropivacaine
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 396,00 €
    396,00 €
    1 * 200 mg
       396,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    1605497.
    Désignation
    Ropivacaine
    Synonyme(s)
    N ° CAS.
    84057-95-4
    Formula
    C₁₇H₂₆N₂O
  • Ropivacaine Hydrochloride
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 405,00 €
    405,00 €
    1 * 200 mg
       405,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    1605500.
    Désignation
    Ropivacaine Hydrochloride
    Synonyme(s)
    N ° CAS.
    132112-35-7
    Formula
    C₁₇H₂₉ClN₂O₂
  • Ropivacaine Related Compound A
    USP reference standard
    Vial
    25 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 1 150,00 €
    1 150,00 €
    1 * 25 mg
       1 150,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    1605512.
    Désignation
    Ropivacaine Related Compound A
    Synonyme(s)
    2,6-dimethylaniline hydrochloride
    N ° CAS.
    21436-98-6
    Formula
    C₈H₁₂ClN
  • Ropivacaine Related Compound B
    USP reference standard
    Vial
    50 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 1 360,00 €
    1 360,00 €
    1 * 50 mg
       1 360,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    1605523.
    Désignation
    Ropivacaine Related Compound B
    Synonyme(s)
    (R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride monohydrate
    N ° CAS.
    112773-90-7
    Formula
    C₁₇H₂₇ClN₂O