Risperidone, Reference Standards
Fournisseur:   USP
Risperidone, Reference Standards
Fournisseur:  USP
Certificats
4 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
 : US Pharmacopea Reference Standard
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • 1604654.
  • 1604665.
  • 1604676.
  • 1604756.
  • Désignation:
  • Risperidone
  • Risperidone System Suitability Mixture
  • Risperidone Related Compounds Mixture
  • Risperidone Related Compound G
  • Synonyme(s):
  • 3-{2-[4-(4-Fluoro-2-hydroxybenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl}-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one hydrochloride
  • N ° CAS.:
  • 106266-06-2
  • 152542-00-2
  • Formula:
  • C₂₃H₂₇FN₄O₂
  • C₂₃H₂₈FN₃O₃
  • UN No.:
  • 2811
  • 2811
  • 2811
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Normes
    Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Risperidone
    USP reference standard
    Vial
    100 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 405,00 €
    405,00 €
    1 * 100 mg
       405,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    1604654.
    Désignation
    Risperidone
    Synonyme(s)
    N ° CAS.
    106266-06-2
    Formula
    C₂₃H₂₇FN₄O₂
    UN No.
    2811
  • Risperidone System Suitability Mixture
    USP reference standard
    Vial
    10 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 1 280,00 €
    1 280,00 €
    1 * 10 mg
       1 280,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    1604665.
    Désignation
    Risperidone System Suitability Mixture
    Synonyme(s)
    N ° CAS.
    Formula
    UN No.
    2811
  • Risperidone Related Compounds Mixture
    USP reference standard
    Vial
    25 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 1 270,00 €
    1 270,00 €
    1 * 25 mg
       1 270,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    1604676.
    Désignation
    Risperidone Related Compounds Mixture
    Synonyme(s)
    N ° CAS.
    Formula
    UN No.
    2811
  • Risperidone Related Compound G
    USP reference standard
    Vial
    25 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 1 150,00 €
    1 150,00 €
    1 * 25 mg
       1 150,00 €
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    1604756.
    Désignation
    Risperidone Related Compound G
    Synonyme(s)
    3-{2-[4-(4-Fluoro-2-hydroxybenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl}-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one hydrochloride
    N ° CAS.
    152542-00-2
    Formula
    C₂₃H₂₈FN₃O₃
    UN No.