ContactUsLinkComponent
Multi-gas detector, GasAlert Micro 5
Multi-gas detector, GasAlert Micro 5
Supplier:  BW TECHNOLOGIES
Certificates
Multi-gas detector, GasAlert Micro 5
Supplier:  BW TECHNOLOGIES
Specifications
  • Catalog No:
  • BWTEM5XWD0RDDYE00
  • Modèle:
  • Micro 5
  • Alarme:
  • Visual, vibrating, audible (95 dB)
  • Batterie - Durée de vie:
  • 20 hours
  • Type de batterie:
  • Rechargeable
  • L×P×H:
  • 145×74×38 mm
  • Poids:
  • 370 g
  • Gamme de température:
  • −20…+50 °C