Injection vials
Injection vials, 10,00 ml, 25,4×53,5 mm, ambré, Non, Crimp, 20 mm
N° de catalogue ALUG1000025
Fournisseur: APG Europe
Aller à :
Product Details & Documents
These injection vials are made of type 1 clear pharmaceutical grade moulded glass.
- Suitable with high speed filling lines
- Optional siliconisation
- 100% automated inspection and packing in ISO 8 clean rooms
Certifications: Certified with ISO 15378, USP, JP and EP.
Spécifications
- Avec bouchon:Non
- Taille du bouchon:20 mm
- Ø×h:25,4×53,5 mm
- Capacité:10,00 ml
- Couleur:ambré
- Désignation:Injection vials
- Type de capuchon:Crimp