Détergent pour le nettoyage manuel de verrerie, poudre, neodisher® PM 5
N° de catalogue 141-0941
Fournisseur: Dr. Weigert
Spécifications
- Désignation:neodisher® PM 5
- Seq:05
- Emballage:3 kg bucket
- Cdt:4
Spécifications
À propos de cet article
For manual cleaning of laboratory glassware and surgical instruments in hospitals, medical and biological laboratories, and food industry laboratories.
- Poudre légèrement alcalin pour le nettoyage manuel des instruments chirurgicaux et de la verrerie de laboratoire
- Composants: < 5% de surfactants non-ioniques, surfactants anioniques, agents de blanchiment; >30% de phosphates
- Dosage: 0,5 - 2%