- Modèle:MA 160
- Capacité:200 g
- Gamme de température:40…160 °C
- Désignation:Analyseur d'humidité infrarouge
- Seq:02
- Lisibilité:0,01% / 1 mg
- Programmes de séchage:Standard, gentle
- Affichage:Touch screen, graphic display with drying curve and status light indicator
- Résultats affichés:% moisture content (M and g); % solid content (S and g); % ATRO (M/S)
- Point final/mode d'analyse:Fully automatic; semi-automatic; time setting; manual
- Mode de chauffage:AURI heating elements
- Mémoire de programmes:Up to 100 methods
- Reproductibilité:Std. Dev. ±0,2% (1 g sample); ±0,05% (5 g sample)
- Poids:6,2 kg
- L×P×H:215×400×210 mm
- Cdt:1
Analyseurs d'humidité faciles à utiliser, efficaces et compacts pour garantir des résultats reproductibles et rapides avec une interface utilisateur améliorée.
- Suivi pratique des processus grâce à un voyant d'état
- Chauffage rapide avec éléments de chauffage puissants réduisant le temps de traitement global
- La conception BetterClean permet à l'utilisateur de retirer la plaque de la chambre d'échantillonnage et le module chauffant et de les nettoyer au lave-vaisselle
- Facile à utiliser avec écran tactile et interface utilisateur intuitive
- Mini-USB et reconnaissance automatique de l'imprimante pour une bonne communication des données
Conçus pour les travaux de routine et le développement de méthodes pour le laboratoire de CQ nécessitant des résultats de mesure de l’humidité rapides et très reproductibles, la gestion de plusieurs méthodes de produits différents et le transfert de méthodes entre les instruments.
Ils garantissent un développement et une gestion facile, ainsi qu’une manipulation des échantillons simple et des tests de performance des instruments simples. La fonction Method Assistant permet à l’utilisateur de développer facilement de nouvelles méthodes. Trois étapes simples suffisent pour développer une nouvelle méthode en moins de 45 minutes.