Soil and sediment reference material for dioxin, PCB, pesticide, and other organic contaminant levels in soil
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
Certificates
Soil and sediment reference material for dioxin, PCB, pesticide, and other organic contaminant levels in soil
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
About this item
Frequently Bought Together
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Toluène ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Storage Boxes for Sample Vials and Bottles, PP
Supplier: VWR Collection
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
Eau USP, JP, Ph. Eur., purifié
Supplier: VWR Chemicals