Impurity and API standard, (2RS)-4-methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine
N° de catalogue PROOMM1005.01
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:50 mg
- Normes:Reference standards
- N ° CAS.:191546-94-8
- Désignation:(2RS)-4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine
- Formula:C₁₇H₂₁N₃
- Désignation:(2RS)-4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine