0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Étalons
Étalons organiques
Impurity and API standard, mebendazole
Impurity and API standard, mebendazole
PROOMM0882.00
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Impurity and API standard, mebendazole
PROOMM0882.00
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Cdt:
250 mg
Normes:
Reference standards
N ° CAS.:
31431-39-7
Désignation:
Mebendazole
Formula:
C₁₆H₁₃N₃O₃
Désignation:
Mebendazole