Avancé
FDS
Certificats
Données du fabricant
0
0,00 €
Saisie de commande
Connexion
/
S'inscrire
Produits
Services
Solutions numériques
Applications
Support
À propos
Commande rapide
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Commande rapide
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Lien pour commandes
ContactUsLinkComponent
Accueil
Étalons
Standards organiques
Impurity and API standard, rabeprazole sodium
Impurity and API standard, rabeprazole sodium
Imprimer
Impurity and API standard, rabeprazole sodium
N° de catalogue
Impurity and API standard, rabeprazole sodium
N° de catalogue
Fournisseur:
Numéro CAS:
Expand image
Retour en haut
Impurity and API standard, rabeprazole sodium
Add to cart
Numéro CAS:
Politique de retour
Product Details & Documents