Détergent en poudre pour le nettoyage automatisé du verre, neodisher® LaboClean GK
Catalogus # 148-3122
Leverancier: Dr. Weigert
Specificaties
- Désignation:neodisher® LaboClean GK
- Seq:04
- Cdt:10 kg
Specificaties
Over dit artikel
neodisher® LaboClean GK is especially suitable for the automated cleaning of glassware for cell and tissue cultures, in the field of microbiology as well as nuclear medicine and isotope laboratories.
- Poudre légèrement alcaline conçue spécialement pour l'élimination des résidus de milieux de culture, de tissus, de sang, de protéines et de colorants organiques. Sans surfactants
- Composants: < 5% d'agents de blanchiment chlorés (porteurs de chlore organique); > 30% de phosphates; 1 - 5% de sel de sodium de l'acide dichloroisocyanurique
- Dosage: 2 - 5 g/l
Remarque: la plupart des matériaux étant corrosifs ou irritants, ces derniers doivent être choisis avec soin pour le nettoyage des produits en aluminium et en titane. Merci de lire la fiche de données de sécurité avant utilisation.