ContactUsLinkComponent
Détergent en poudre pour le nettoyage automatisé du verre, neodisher® LaboClean UW
Détergent en poudre pour le nettoyage automatisé du verre, neodisher® LaboClean UW
  148-3183
undefined
Détergent en poudre pour le nettoyage automatisé du verre, neodisher® LaboClean UW
  148-3183
  • Désignation:
    neodisher® LaboClean UW
  • Seq:
    05
  • Cdt:
    10 kg
neodisher® LaboClean UW is suitable for the automated cleaning of laboratory glassware and utensils in water analysis laboratories, in serological institutes and in the phosphates industry. Especially for laboratory glassware used for sensitive analyses, where residues of phosphorous compounds would adulterate analysis results.
  • Poudre légèrement alcaline pour le lavage en machine de la verrerie de laboratoire
  • Sans phosphate
  • Composants : <5 % de tensioactifs non ioniques, 5 à 15 % d'agents de blanchiment oxygénés (perborate)
  • Dosage : 3 à 5 g/L
 : la plupart des matériaux étant corrosifs ou irritants, ces derniers doivent être choisis avec soin pour le nettoyage des produits en aluminium et en titane. Merci de lire la fiche de données de sécurité avant utilisation.