Impurity and API standards, Diethyl (4RS)-2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
N° de catalogue PROOMM0383.10
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:100 mg
- Normes:Reference standards
- N ° CAS.:140171-65-9
- Désignation:Diethyl (4RS)-2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
- Formula:C₂₁H₂₇ClN₂O₅
- Désignation:Diethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate