ContactUsLinkComponent
Impurity and API standard, 2-amino-7-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one
Impurity and API standard, 2-amino-7-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one
N° de catalogue PROOMM0061.03
Numéro CAS:  
Impurity and API standard, 2-amino-7-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one
N° de catalogue PROOMM0061.03
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    100 mg
  • Normes:
    Reference standards
  • N ° CAS.:
    91702-61-3
  • Désignation:
    2-amino-7-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one
  • Formula:
    C₈H₁₁N₅O₃
  • Désignation:
    2-Amino-7-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one