Impurity and API standard, 2-(5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol
N° de catalogue PROOMM0012.07
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:100 mg
- Normes:Reference standards
- N ° CAS.:5006-68-8
- Désignation:2-(5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol
- Formula:C₅H₇N₃O₃
- Désignation:2-(5-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol