Brushes for test tubes
Nylon, blanc, 75 mm, 25 mm, Fil, 240 mm
N° de catalogue 149-0023
Fournisseur: PINNACLE BRUSH
Aller à :
Product Details & Documents
Brushes with nylon bristles with a turned over fan end, on galvanised wire, particularly suitable for small tubes.
Spécifications
- Couleur des poils:blanc
- Matériau des poils:Nylon
- Ø tête de la brosse:25 mm
- Handle material:Fil
- Seq:01
- Longueur totale:240 mm
- Longueur tête de la brosse:75 mm