Digital stopwatch, large display
Stopwatch, large display, noir, 60×22×77 mm
N° de catalogue MOIN376CE
Fournisseur: MOINEAU
Aller à :
Product Details & Documents
Ergonomic stopwatch with large, one-line LCD display.
- Timing capacity: 24 hours in 1/100 seconds
- Functions: Split time, clock, date and alarm
- Water resistant
Weight: 90 g
: Supplied with 357 battery.
: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Couleur:noir
- Désignation:Stopwatch, large display
- l×p×h:60×22×77 mm